Learn More
Ácido rac 1,4-benzodioxano-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30328954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328954 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30328954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1987001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Fórmula molecular C9 H8 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Mesilate Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C1COc2ccccc2O1
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423