Learn More
rac-1-(3-benciloxifenil)-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1-(3-Benzyloxyphenyl)-1-propanol |
| CAS | 49646-55-1 |
| Fórmula molecular | C16H18O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | alpha-Ethyl-3-(phenylmethoxy)benzenemethanol, 1-(m-Benzyloxyphenyl)-1-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O2/c1-2-16(17)14-9-6-10-15(11-14)18-12-13-7-4-3-5-8-13/h3-11,16-17H,2,12H2,1H3 |
| SMILES | CCC(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-fenilmetoxifenil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 242.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1307 |