Learn More
rac-1-(2-nitrofenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-1-(2-Nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 3205-25-2 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanol','α-methyl-2-nitro-, Benzyl alcohol','α-methyl-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), α-Methyl-2-nitrobenzenemethanol, 1-(2-Nitrophenyl)ethan-1-ol, 1-(2-Nitrophenyl)ethanol, 1-(2-Nitrophenyl)ethyl alcohol, NSC 47195, α-(2-Nitrophenyl)ethanol, α-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol, (R,S)-1-(2-Nitrophenyl)ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | CC(O)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(2-nitrofenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |