Learn More
rac-1,2-Distearoil-3-cloropropanodiol-d5, TRC
Código de producto. 30376542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30376542 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30376542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4935022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol-d5
CAS 1246818-85-8
Fórmula molecular C39 2H5 H70 Cl O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1,2-Bis-stearoyl-3-chlorpropanediol D5 (3-Chloro-1,2-propanediol D5), Octadecanoic Acid 1,1'-[1-(Chloromethyl)-1,2-ethanediyl-d5] Ester, Stearic Acid (Chloromethyl)ethylene-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 Distearate, NSC 79288-d5, rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C39H75ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC octadecanoato de (3-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-octadecanoiloxipropilo)
Peso molecular (g/mol) 648.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.5668
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.