Learn More
rac-1,2-Distearoil-3-cloropropanodiol-d5, TRC
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1246818-85-8 |
| Fórmula molecular | C39 2H5 H70 Cl O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1,2-Bis-stearoyl-3-chlorpropanediol D5 (3-Chloro-1,2-propanediol D5), Octadecanoic Acid 1,1'-[1-(Chloromethyl)-1,2-ethanediyl-d5] Ester, Stearic Acid (Chloromethyl)ethylene-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 Distearate, NSC 79288-d5, rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H75ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | octadecanoato de (3-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-octadecanoiloxipropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 648.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 647.5668 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?