Learn More
rac 1,2-dioleoil-3-cloropropanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dioleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 69161-73-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C39 H71 Cl O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester, Oleic acid, (chloromethyl)ethylene ester (7CI), 3-Chloro-1,2-propanediol dioleate, MCPD dioleate, Rac-1,2-bis(oleoyl)-3-chloropropane-1,2-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | [3-cloro-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropil] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 639.43 |
| Mostrar más |