Learn More
Rac 1,2-dioleoil-3-cloropropanodiol-d5, TRC
Código de producto. 30387479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30387479 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30387479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4822022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1,2-propanediol Dioleate D5 (3-Chloro-1,2-propandiol D5)
CAS 1246833-00-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C39 2H5 H66 Cl O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 3-Chloro-1,2-propanediol Dioleate D5 (3-Chloro-1,2-propandiol D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C39H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35D2,36D2,37D
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Nombre IUPAC (Z)-octadec-9-enoato de [3-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropil]
Peso molecular (g/mol) 644.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.5355
Porcentaje de pureza >95