Learn More
rac-1,2-dioctanoil-3-cloropropanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1,2-Dioctanoyl-3-Chloropropanediol |
| CAS | 95610-54-1 |
| Fórmula molecular | C19H35ClO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(Chloromethyl)-1,2-ethanediyl Dioctanoate, rac-1,2-Dicapryloyl-3-Chloropropanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H35ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(OCC(CCl)OC(CCCCCCC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | octanoato de (3-cloro-2-octanoiloxipropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 362.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.2224 |