Learn More
rac-1,2-Dilinoleoil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30135859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135859 25 mg 25 miligramos
30010066 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46059525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74875-96-0
Fórmula molecular C39 H67 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 635.4
Sinónimo 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester, 3-Chloro-1,2-propanediol dilinoleate, Rac-1,2-bis(linoleoyl)-3-chloropropane-1,2-diol
Nombre IUPAC [3-cloro-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropilo] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1,2-Dilinoleoyl-3-chloropropanediol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.4728