Learn More
rac 1,2-Diaminopropano, TRC
Código de producto. 30041270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041270 10 g 10 g
30040933 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41665510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-90-0
Fórmula molecular C3H10N2
Peso molecular (g/mol) 74.12
Sinónimo (RS)-1,2-Propanediamine, (±)-1,2-Diaminopropane, 1,2-Diaminopropane, 1,2-Propylenediamine, 1-Methyl-1,2-diaminoethane, 2,3-Diaminopropane, DL-1,2-Propanediamine, N,N'-Dimethyl-1,2-diaminopropane, NSC 175731, Propylenediamine, dl-1,2-Propylenediamine
SMILES NCC(N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1,2-Diaminopropane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0844