Learn More
rac-1-[2-(ciano)fenil]-3-piperidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1-[2-(Cyano)phenyl]-3-piperidinol |
| CAS | 1246816-21-6 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-[2-(Cyano)phenyl]-3-hydroxy-piperidine, 3-Piperidinol-2-benzonitrile, 2-(3-Hydroxy-1-piperidinyl)benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-10-4-1-2-6-12(10)14-7-3-5-11(15)9-14/h1-2,4,6,11,15H,3,5,7,9H2 |
| SMILES | OC1CCCN(C1)c2ccccc2C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(3-hidroxipiperidin-1-il)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1106 |