Learn More
rac-1-[2-(ciano)fenil]-3-O-metoximetil-3-piperidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1-[2-(Cyano)phenyl]-3-O-methoxymethyl-3-piperidinol |
| CAS | 1246818-75-6 |
| Fórmula molecular | C14H18N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[2-(Cyano)phenyl]-3-hydroxy-3-O-methoxymethyl-piperidine, 2-[3-(Methoxymethoxy)piperidinyl]benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-17-11-18-13-6-4-8-16(10-13)14-7-3-2-5-12(14)9-15/h2-3,5,7,13H,4,6,8,10-11H2,1H3 |
| SMILES | COCOC1CCCN(C1)c2ccccc2C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(metoximetoxi)piperidin-1-il]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 246.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1368 |