Learn More
rac 1,2-Bislauroil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30136782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136782 25 mg 25 miligramos
30012097 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41555025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1051389-99-1
Fórmula molecular C27H51ClO4
Peso molecular (g/mol) 475.14
Sinónimo 1,1'-[1-(Chloromethyl)-1,2-ethanediyl] Ester Dodecanoic Acid
Nombre IUPAC [(2S)-3-cloro-2-dodecanoiloxipropilo] dodecanoato
SMILES O=C(CCCCCCCCCCC)OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1,2-Bislauroyl-3-chloropropanediol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H51ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25H,3-24H2,1-2H3/t25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.3476