Learn More
rac 1,2-Bis-palmitoil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 17928604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17928604 10 mg 10 miligramos
17908434 50 mg 50 miligramos
17948704 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17928604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51520010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51930-97-3
Fórmula molecular C35 H67 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 587.36
Sinónimo Hexadecanoic acid, 1,1'-[1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl] ester, Hexadecanoic acid, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester (9CI), 3-Chloropropane-1,2-diol dipalmitate, Rac-1,2-bis(palmitoyl)-3-chloropropane-1,2-diol, rac 1,2-Bis-palmitoyl-3-chloropropanediol
Nombre IUPAC (3-cloro-2-hexadecanoiloxipropilo) hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1,2-Bis-palmitol-3-chloropropanediol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.4728
Porcentaje de pureza >95%