Learn More
rac 1,2-bis-palmitoil-3-cloropropanodiol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 1,2-Bis-palmitol-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1185057-55-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C35 2H5 H62 Cl O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,2-Bis-palmitoyl-3-chloropropane-1,2-diol D5, Hexadecanoic acid, 1,1'-[2-(chloromethyl-d2)-1,2-ethanediyl-1,1,2-d3] ester (ACI), 1,1'-[2-(Chloromethyl-d2)-1,2-ethanediyl-1,1,2-d3] dihexadecanoate (ACI), (3-Chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hexadecanoyloxypropyl) hexadecanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3/i31D2,32D2,33D |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | (3-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hexadecanoiloxipropil) hexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 592.39 |
| Mostrar más |