Learn More
rac-1-(2,4-diclorofenil)-2-(1-imidazolil)etanol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol-d6 |
| CAS | 1794827-25-0 |
| Fórmula molecular | C11H4D6Cl2N2O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6, (+/-)-alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6, alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2/i3D,4D,6D2,7D,11D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])n(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,2-trideuterio-1-(2,4-diclorofenil)-2-(2,4,5-trideuterioimidazol-1-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 263.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0547 |