Learn More
rac-1,2,3,6,7,11b-hexahidro-2-[(4-oxociclohexil)carbonil]-4H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(4-oxocyclohexyl)carbonyl]-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| CAS | 57452-32-1 |
| Fórmula molecular | C19H22N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(4-oxocyclohexyl)carbonyl]-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O3/c22-15-7-5-14(6-8-15)19(24)20-11-17-16-4-2-1-3-13(16)9-10-21(17)18(23)12-20/h1-4,14,17H,5-12H2 |
| SMILES | O=C(C1CCC(=O)CC1)N2CC3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-oxociclohexanocarbonil)-3,6,7,11b-tetrahidro-1H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 326.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.163 |