Learn More
Rabusertib, MedChemExpress
Código de producto. 16498737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498737 5 mg 5 miligramos
16476138 10 mg 10 miligramos
16452277 50 mg 50 miligramos
16456526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14720
MedChemExpress Rabusertib (LY2603618) is a potent and selective inhibitor of Chk1 with an IC50 of 7 nM.
Rabusertib (LY2603618) is a potent and selective inhibitor of Chk1 with an IC50 of 7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rabusertib
CAS 911222-45-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22BrN5O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo LY2603618 IC-83
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (71.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES BrC(C=C1NC(NC2=NC=C(N=C2)C)=O)=C(C=C1OC[C@H]3OCCNC3)C
Peso molecular (g/mol) 436.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.3
Porcentaje de pureza 97.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease