Learn More
N-óxido de sulfona de rabeprazol Mikromol™
Descripción
N-óxido de sulfona de rabeprazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rabeprazole Sulfone N-Oxide |
| CAS | 924663-37-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Rabeprazole Sulfone N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. I (EP), Rabeprazole Imp. I (EP), Rabeprazole Sodium Impurity I, Rabeprazole Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metil-1-oxidopiridin-1-io-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |