Learn More
Rabeprazol Sulfona, TRC
Código de producto. 30003883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003883 50 mg 50 miligramos
30010280 25 mg 25 miligramos
17901615 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR07050550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117976-47-3
Fórmula molecular C18 H21 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 375.44
Sinónimo Rabeprazole Sulphone
Nombre IUPAC 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol
SMILES COCCCOc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rabeprazole Sulfone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(19-9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(22,23)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1253