Learn More
Rabeprazol Sulfona N-óxido, TRC
Código de producto. 30419293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419293 50 mg
30412096 10 mg
30413109 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR07051550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924663-37-6
Fórmula molecular C18 H21 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 391.44
Sinónimo Rabeprazole Sulphone N-Oxide, 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole sulfone N-oxide
Nombre IUPAC 2-[[4-(3-metaxipropoxi)-3-metil-1-oxidopiridina-1-ium-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1202
Porcentaje de pureza >95%