Learn More
Sulfuro de rabeprazol, TRC
Código de producto. 30006756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006756 25 mg 25 miligramos
30012860 1 g 1 g
30007117 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR07051025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117977-21-6
Fórmula molecular C18 H21 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 343.4432
Sinónimo 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole
Nombre IUPAC 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina-2-il]metilsulfanil]-1H-benzimidazol
SMILES COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl)thio)-1H-benzimidazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O2S/c1-13-16(19-9-8-17(13)23-11-5-10-22-2)12-24-18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1354