Learn More
Rabeprazol Sulfuro N-óxido, TRC
Código de producto. 17954295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954295 50 mg 50 miligramos
17940455 25 mg 25 miligramos
17934375 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR07053550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924663-40-1
Fórmula molecular C18 H21 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 359.44
Sinónimo 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sulfide N-Oxide
Nombre IUPAC 2-(1H-benzimidazol-2-ilsulfanilmetil)-4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina 1-óxido
SMILES COCCCOc1ccn(=O)c(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rabeprazole Sulfide N-Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25-18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1304