Learn More
Sal sódica de rabeprazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17700689 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17700689 1 g 1 g
17710689 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17700689 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 470020010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sal sódica de rabeprazol
CAS 117976-90-6
Cantidad 1 g
Solubilidad Soluble en cloroformo, etanol, etilacetato, metanol; insoluble en éter, hexano
Punto de fusión De 145 °C a 155 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C18 H20 N3NaO3S
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo a beis
Pureza ≥97,5%