Learn More
Rabeprazol sódico, Mikromol™
Código de producto. 17971846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971846 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17971846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0618.010250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Rabeprazol sódico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rabeprazole Sodium
CAS 117976-90-6
Nombres de analitos o componentes Rabeprazole Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H20 N3 O3 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo, Rabeprazole Sodium Imp. B (EP), Rabeprazole Imp. B (EP), Rabeprazole USP Related Compound E, Rabeprazole USP RC E
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
Nombre IUPAC sodio;2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metilsulfinil]benzimidazol-1-uro
Peso molecular (g/mol) 381.42
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381,1123 g/mol