Learn More
Rabeprazole sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16464437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464437 50 mg 50 miligramos
16448568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0656A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
MedChemExpress Rabeprazole sodium (LY307640 sodium) is a second-generation proton pump inhibitor (PPI) that irreversibly inactivates gastric H+/K+-ATPase. Rabeprazole sodium induces apoptosis. Rabeprazole sodium acts as an uridine nucleoside ribohydrolase (UNH) inhibitor with an IC50 of 0.3 μM. Rabeprazole sodium can be used for the research of gastric ulcerations and gastroesophageal reflux.
Rabeprazole sodium (LY307640 sodium) is a second-generation proton pump inhibitor (PPI) that irreversibly inactivates gastric H+/K+-ATPase. Rabeprazole sodium induces apoptosis. Rabeprazole sodium acts as an uridine nucleoside ribohydrolase (UNH) inhibitor with an IC50 of 0.3 μM. Rabeprazole sodium can be used for the research of gastric ulcerations and gastroesophageal reflux.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rabeprazole sodium
CAS 117976-90-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20N3NaO3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo LY307640 sodium
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (262.18 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (125.85 mM)
SMILES O=S(C1=NC2=CC=CC=C2N1[Na])CC3=NC=CC(OCCCOC)=C3C
Peso molecular (g/mol) 381.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.42
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation