Learn More
Rabeprazol N-óxido, TRC
Código de producto. 30426649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426649 5 mg
30421432 25 mg
30409119 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR0704955MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924663-38-7
Fórmula molecular C18 H21 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 375.44
Sinónimo Rabeprazole N-Oxide, 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxopyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-1H-benzimidazole, 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl-1-oxide)methyl)sulphinyl)-1H-benzimidazole, 2-{[(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine 1-oxide
Nombre IUPAC 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metil-1-oxidopiridina-1-ium-2-il]metilsulfinil]-1H-benzimidazol
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rabeprazole N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1253
Porcentaje de pureza >95%