Learn More
N-óxido de rabeprazol, Mikromol™
Descripción
N-óxido de rabeprazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rabeprazole N-Oxide |
| CAS | 924663-38-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Rabeprazole N-Oxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H21 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Rabeprazole N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. D (EP), Rabeprazole Imp. D (EP), Rabeprazole USP Related Compound B, Rabeprazole USP RC B, Rabeprazole Related Compound B, Rabeprazole Sodium Impurity D, Rabeprazole Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metil-1-oxidopiridin-1-io-2-il]metilsulfinil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |