Learn More
Rabeprazol EP Impureza H (Lansoprazol EP Impureza F), Mikromol™
Código de producto. 30461899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461899 4 x 25 mg -
30051067 25 mg 25 miligramos
17904046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461899 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0474.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Rabeprazol EP Impureza H (Lansoprazol EP Impureza F), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
CAS 168167-42-8
Nombres de analitos o componentes 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 Cl N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-[(4-cloro-3-metilpiridin-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 305.78
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.039 g/mol