Learn More
Rabeprazol EP impureza A (rabeprazol USP compuesto relacionado D), Mikromol™
Código de producto. 17981056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981056 100 mg 100 miligramos
17911536 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0618.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Rabeprazol EP impureza A (rabeprazol USP Compuesto relacionado D)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rabeprazole Sulfone
CAS 117976-47-3
Nombres de analitos o componentes Rabeprazole Sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H21 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Rabeprazole Sulphone, Rabeprazole Sodium Imp. A (EP), Rabeprazole Imp. A (EP), Rabeprazole USP Related Compound D, Rabeprazole USP RC D:, Rabeprazole Related Compound D, Rabeprazole Sodium Impurity A, Rabeprazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(19-9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(22,23)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
SMILES COCCCOc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Nombre IUPAC 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 375.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1253 g/mol