Learn More
Rabeprazol EP impureza A (rabeprazol USP compuesto relacionado D), Mikromol™
Descripción
Rabeprazol EP impureza A (rabeprazol USP Compuesto relacionado D)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rabeprazole Sulfone |
| CAS | 117976-47-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Rabeprazole Sulfone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Rabeprazole Sulphone, Rabeprazole Sodium Imp. A (EP), Rabeprazole Imp. A (EP), Rabeprazole USP Related Compound D, Rabeprazole USP RC D:, Rabeprazole Related Compound D, Rabeprazole Sodium Impurity A, Rabeprazole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(19-9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(22,23)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | COCCCOc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |