Learn More
Rabeprazol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rabeprazole-d4 |
| CAS | 934295-48-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H17D4N3O3S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-4,5,6,7-d4, (±)-Rabeprazole-d4, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d4, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d4, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]benzimidazole-d4, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, -d4 Habeprazole-d4, LY 307640-d4, Newprazole-d4, Pariets-d4, Rabeloc-d4, Rabemax-d4, Rabiral-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)/i3D,4D,6D,7D |
| SMILES | O=S(CC1=NC=CC(OCCCOC)=C1C)C2=NC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 363.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1555 |
| Mostrar más |