Learn More
Sulfuro de rabeprazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rabeprazole-d3 Sulfide |
| CAS | 1185084-49-4 |
| Fórmula molecular | C18H18D3N3O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[[3-Methyl-4-(3-(methoxy-d3)propoxy)-2-pyridyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O2S/c1-13-16(19-9-8-17(13)23-11-5-10-22-2)12-24-18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)/i2D3 |
| SMILES | CC(C(OCCCOC([2H])([2H])[2H])=CC=N1)=C1CSC(N2)=NC3=C2C=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 2-(((4-(3-(metoxi-d3)propoxi)-3-metilpiridin-2-il)metil)tio)-1H-benzo[d]imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 346.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.15 |