missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabenosyn 5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17181524 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17181524 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17181524 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA5113668

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabenosyn 5 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rabenosyn 5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Rbsn
N.º de referencia del gen Q9H1K0
Alias de gen 110 kDa protein; 5330426D11Rik; FLJ34993; FYVE finger-containing Rab5 effector protein rabenosyn-5; MGC126210; RAB effector RBSN; Rabenosyn 5; rabenosyn, RAB effector; rabenosyn-5; Rbsn; ZFYVE20; zinc finger FYVE domain-containing protein 20; zinc finger, FYVE domain containing 20
Símbolos de los genes Rbsn
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZFYVE20 (aa 1-50).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64145
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.