Learn More
Invitrogen™ Rabbit Lung Thrombomodulin (BDCA-3) Native Protein
Código de producto. 11574161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574161 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 11574161 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    620.40€ / 50 microgramos
    Ahorro 39.60€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Native Protein
RP-43135 contains native Thrombomodulin from rabbit lung. RP-43135 may be used as a positive control in many immunological assays.
Thrombomodulin (TM) is also known as Fetomodulin (FM), endothelial anticoagulant protein, or glycoprotein P112. Thrombomodulin contains six repeated domains homologous with epidermal growth factor (EGF) and an amino terminal domain homologous to lectin-like protein. Through its accelerated activation of protein C, synthesis of TM is one of several mechanisms important in maintaining thrombo-resistance and thus reducing clot formation on the surface of the endothelial cells. Immunohistochemical staining of formalin-fixed tissue for TM has been used for the study of a variety of vascular tumors, meningiomas and choriocarcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.2 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Neutralization
Formulación 0.05% PDOC, TBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 100008887
Peso molecular 74 kDa
Nombre Rabbit Lung Thrombomodulin (BDCA-3)
Intervalo de pH 7.4
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 50 μg
Fuente Rabbit
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen AHUS6; AI385582; BDCA3; BDCA-3; CD141; CD141 antigen; DC141; fetomodulin; sCD141; snoRNA MBII-339; soluble CD141; THBD; THPH12; THRM; thrombomdulin; thrombomodulin; thrombomodulin precursor; TM
Nombre común Thrombomodulin (CD141)
Símbolo de gen THBD
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Rabbit
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native