missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para leptina de conejo
Description
La leptina es una hormona de proteína larga de 167 aminoácidos con importantes efectos en la regulación del peso corporal, el metabolismo y la función reproductiva. La leptina tiene un peso aproximado de 16 kDa y se encuentra codificada en el gen de la obesidad (ob). La leptina se expresa predominantemente mediante adipocitos, lo que se ajusta a la idea de que el peso corporal se percibe como la masa total de grasa del cuerpo. Las células secretan pequeñas cantidades de leptina en el epitelio del estómago y en la placenta. Los receptores de leptina se expresan en gran medida en áreas del hipotálamo importantes para regular el peso corporal, así como en linfocitos T y células endoteliales vasculares. Los efectos de la leptina sobre el peso corporal se tratan a través de los efectos sobre los centros hipotalámicos que controlan el comportamiento en la alimentación y el hambre, la temperatura corporal y el gasto energético. La leptina participa en la regulación de la ingesta de alimentos, el gasto energético y la adiposidad por medio de receptores de leptina hipotalámicos. La leptina favorece la hematopoyesis, la angiogénesis, la cicatrización de heridas, la inflamación y las respuestas inmunitarias, e influye en el desarrollo durante la pubertad y el crecimiento fetal. Varios estudios han investigado el papel de la leptina en la obesidad, la anorexia nerviosa, la resistencia a la insulina y la hipertensión. La leptina también tiene acciones termogénicas y regula las enzimas de la oxidación de ácidos grasos. La obesidad hereditaria grave en roedores y humanos puede ser provocada por defectos en la producción de leptina.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | O75629 |
| Intervalo del ensayo | De 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 100008747 |
| Símbolo de gen | Lep |
| CV interensayo | < 12% |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?