missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZMPSTE24 Rabbit anti-Human, Mouse, Primates, Zebra fish, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16009586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16009586 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16009586 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB11975.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ZMPSTE24.

This gene encodes a member of the peptidase M48A family. The encoded protein is a zinc metalloproteinase involved in the two step post-translational proteolytic cleavage of carboxy terminal residues of farnesylated prelamin A to form mature lamin A. Mutations in this gene have been associated with mandibuloacral dysplasia and restrictive dermopathy. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno ZMPSTE24
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ZMPSTE24.
Dilución Western Blot (2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris-glycine, 150mM NaCl (0.05% sodium azide)
génica ZMPSTE24
Alias de gen FACE-1/FACE1/FLJ14968/STE24/Ste24p
Símbolos de los genes ZMPSTE24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 1-100 of human ZMPSTE24.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10269
Especificidad de la prueba This antibody is specific to ZMPSTE24.
Especies diana Human, Mouse, Primate, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.