missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOC1 Rabbit anti-Thale cress, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16162190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16162190 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16162190 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB16032.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TOC1.

Especificaciones

Antígeno TOC1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TOC1.
Dilución ELISA (1:2000-1:5000) Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
génica TOC1
Alias de gen APRR1/MFB13.13/MFB13_13/PRR1/PSEUDO-RESPONSE REGULATOR 1/TIMING OF CAB EXPRESSION 1/TIMING OF CAB1 1
Símbolos de los genes TOC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to C-terminus of Arabidopsis thaliana TOC1.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 836259
Especies diana Thale cress
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.