missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNPH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16060707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16060707 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16060707 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB13375.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SNPH.

Syntaxin-1, synaptobrevin/VAMP, and SNAP25 interact to form the SNARE complex, which is required for synaptic vesicle docking and fusion. The protein encoded by this gene is membrane-associated and inhibits SNARE complex formation by binding free syntaxin-1. Expression of this gene appears to be brain-specific. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno SNPH
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SNPH.
Dilución Western Blot (2-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.02% sodium azide)
génica SNPH
Alias de gen KIAA0374/MGC46096/bA314N13.5
Símbolos de los genes SNPH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to N-terminus 18 amino acids of human SNPH.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9751
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.