missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

sax Rabbit anti-Fruit fly, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16041388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16041388 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16041388 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB8986.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of sax.

Sequence: KKTIHKLASADEKIRLDFDEVC

Especificaciones

Antígeno sax
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of sax.
Dilución Western Blot (1:500) Immunoprecipitation (1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In buffer containing 0.02% sodium azide
génica sax
Alias de gen Bkr43E/Brk43E/CG1891/STK-B
Símbolos de los genes sax
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to fruit fly sax.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 35731
Especies diana Fruitfly
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.