missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUNX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16068596
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16068596 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16068596 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB0189.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RUNX1.

Core binding factor (CBF) is a heterodimeric transcription factor that binds to the core element of many enhancers and promoters. The protein encoded by this gene represents the alpha subunit of CBF and is thought to be involved in the development of normal hematopoiesis. Chromosomal translocations involving this gene are well-documented and have been associated with several types of leukemia. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: AFNPQPQSQMQDTRQ

Especificaciones

Antígeno RUNX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RUNX1.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide)
génica RUNX1
Alias de gen AML1/AML1-EVI-1/AMLCR1/CBFA2/EVI-1/PEBP2aB
Símbolos de los genes RUNX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 231-245 of human RUNX1.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 861
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.