Learn More
PRKX, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16084407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
16084407 400 μL 400 microlitros
1 options
Código de producto. 16084407 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB2312.400uL
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PRKX.
Especificaciones
Antígeno PRKX
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PRKX.
Dilución Western Blot (1:100-500) Immunohistochemistry (1:10-50) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
génica PRKX
Alias de gen PKX1
Símbolos de los genes PRKX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of human PRKX.
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5613
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only