missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAK1/PAK2/PAK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16076897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16076897 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16076897 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB26728.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PAK1/PAK2/PAK3.

Sequence: R-S-Tp-M-V

Especificaciones

Antígeno PAK1/PAK2/PAK3
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PAK1/PAK2/PAK3.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Alias de gen MGC130000/MGC130001/PAKalpha
Símbolos de los genes PAK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to residues surrounding T423 of human PAK1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5058/5062/5063
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.