missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 350

Código de producto. 10256682
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10256682 1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10256682 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A21062

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

Product will be shipped at Room Temperature.

Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.