missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LATS1/LATS2 (phospho T1079/1041), Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16244200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16244200 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16244200 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB29206.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human LATS1/LATS2.

Especificaciones

Antígeno LATS1/LATS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human LATS1/LATS2.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (without Mg2+ and Ca2+), (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Alias de gen WARTS/wts
Símbolos de los genes LATS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding T1079/1041 of human LATS1/LATS2.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9113/26524
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of LATS1/LATS2 only when phosphorylated at threonine 1079/1041.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.