Learn More
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) ORF8, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16162040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16162040 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16162040 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB14292.100ug
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) ORF8.
Especificaciones
Antígeno Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) ORF8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) ORF8.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In serum
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to KSHV ORF8.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only