Learn More
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Código de producto. 11493656 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493656 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11493656 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0855008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    246.75€ / 2 ml
    Ahorro 13.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Hu
Immunostaining
Especificaciones
Antígeno Human IgG
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 2 mL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Formulario Lyophilized