Learn More
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Código de producto. 11443786 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443786 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11443786 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0855221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    289.80€ / 2 ml
    Ahorro 15.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
Specifications
Antígeno IgG, Whole Molecule
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 2 mL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Formulario Purified
Isotype IgG