missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-H, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16102530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16102530 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16102530 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB17747.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HLA-H.

Especificaciones

Antígeno HLA-H
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HLA-H.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:10000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
génica HLA-H
Alias de gen HLAHP
Símbolos de los genes HLA-H
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to internal of human HLA-H.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3136
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of total HLA-H protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.