missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBP3 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16162520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16162520 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16162520 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB17743.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GBP3.

This gene encodes a member of the guanylate-binding protein (GBP) family. GBPs specifically bind guanine nucleotides (GMP, GDP, and GTP) and contain two of the three consensus motifs found in typical GTP-binding proteins. The encoded protein interacts with a member of the germinal center kinase family. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno GBP3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GBP3.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:10000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
génica GBP3
N.º de referencia del gen Q9H0R5
Alias de gen DKFZp686E0974/DKFZp686L15228/FLJ10961
Símbolos de los genes GBP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to internal of human GBP3.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2635
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of total GBP3 protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.