missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTTNBP2NL, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16123460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16123460 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16123460 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB20371.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant CTTNBP2NL.

Sequence: NPLSILKVVMKQCKNMQERMLSQLAAAESRHRKVILDLEEERQRHAQDTAEGDDVTYMLEKERERLTQQLEFEKSQVKKFEKEQKKLSSQLEEERSRHKQLSSMLVLECKKATNKAAEEGQKAGELSLKLEKEKSRVSKLEEELAAERKR

Especificaciones

Antígeno CTTNBP2NL
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant CTTNBP2NL.
Dilución Immunohistochemistry (1:200-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
génica CTTNBP2NL
N.º de referencia del gen Q9P2B4
Alias de gen DKFZp547A023/FLJ13278
Símbolos de los genes CTTNBP2NL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids of human CTTNBP2NL.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55917
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.